2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC48672-250MG
PC48672-1G
APOSPC48672-250MGEA
220
EUR
APOSPC48672-250MG
APOSPC48672-1G
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione 98%
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione
Formule:
C₉H₅F₂NO₂S Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD32066858 CAS nummer: 1805773-37-8 |