1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: tert-Butyl((1-methoxyvinyl)oxy)dimethylsilane, tert-Butyl[(1-methoxyvinyl)oxy]dimethylsilane
OR923452-1G OR923452-5G
APOSOR923452-1GEA 58.4 EUR
APOSOR923452-1G APOSOR923452-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
Formule: C₉H₂₀O₂Si
Kookpunt: 62/9 mm °C
Dichtheid: 0,863
Vlampunt: 52 °C
MDL Nummer: MFCD02683524
CAS nummer: 77086-38-5
UN: 1993
ADR: 3,III