4,4'-Bis(dimethylamino)benzofenon
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
OR72059-100G OR72059-500G
APOSOR72059-100GEA 84.7 EUR
APOSOR72059-100G APOSOR72059-500G
4,4'-Bis(dimethylamino)benzofenon
4,4'-Bis(dimethylamino)benzofenon
Formule: C₁₇H₂₀N₂O
Kookpunt: 360 °C
Smeltpunt: 171 - 176 °C
Vlampunt: 220 °C
MDL Nummer: MFCD00008312
CAS nummer: 90-94-8