2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxybenzoic Acid Octyl Ester, 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octyl 4-Hydroxybenzoate, 2-Ethylhexylparaben, Octylparaben, 2-Ethylhexyl 4-hydroxybenzoate
OR950764-1G OR950764-5G OR950764-25G
APOSOR950764-1GEA 22 EUR
APOSOR950764-1G APOSOR950764-5G APOSOR950764-25G
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₅H₂₂O₃
Kookpunt: 362,6/760 mm °C
Smeltpunt: 118 - 120 °C
Dichtheid: 1,035
MDL Nummer: MFCD00016472
CAS nummer: 5153-25-3