3,5-Dimethoxyphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1170-1G OR1170-5G
APOSOR1170-1GEA 22 EUR
APOSOR1170-1G APOSOR1170-5G
3,5-Dimethoxyphenol
3,5-Dimethoxyphenol
Formule: C₈H₁₀O₃
Kookpunt: 172 - 175/17 mm °C
Smeltpunt: 40 - 45 °C
Vlampunt: 78 °C
MDL Nummer: MFCD00008388
CAS nummer: 500-99-2