Heptafluoro-1-(1-iodo-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4514E-250MG PC4514E-1G
APOSPC4514E-250MGEA 29.2 EUR
APOSPC4514E-250MG APOSPC4514E-1G
Heptafluoro-1-(1-iodo-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane
Heptafluoro-1-(1-iodo-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane
Formule: C₅F₁₁IO
Kookpunt: 84…85 °C
Dichtheid: 1,9859
MDL Nummer: MFCD00155845
CAS nummer: 107432-46-2