2-Pyrrolidon
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR922249-5G OR922249-25G
APOSOR922249-5GEA 22 EUR
APOSOR922249-5G APOSOR922249-25G
2-Pyrrolidon
2-Pyrrolidon
Formule: C₄H₇NO
Kookpunt: 245 °C
Smeltpunt: 23 - 25 °C
Vlampunt: 113 °C
MDL Nummer: MFCD00005270
CAS nummer: 616-45-5