2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10651-250MG PC10651-50MG PC10651-1G
APOSPC10651-250MGEA 354 EUR
APOSPC10651-250MG APOSPC10651-50MG APOSPC10651-1G
2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Formule: C₆H₆ClFN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17214202
CAS nummer: 1257535-29-7