2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-3-fluoroisonicotinonitrile
PC250100-250MG PC250100-1G
APOSPC250100-250MGEA 395 EUR
APOSPC250100-250MG APOSPC250100-1G
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile
Formule: C₆H₂BrFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28735371
CAS nummer: 1805188-90-2