Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tolyltriazole, 6(or7)-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
OR931649-100G OR931649-500G
APOSOR931649-100GEA 29.2 EUR
APOSOR931649-100G APOSOR931649-500G
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
Formule: C₇H₇N₃
Smeltpunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00167158
CAS nummer: 29385-43-1