2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromothiophene-3-carbonitrile
OR12257-1G OR12257-250MG OR12257-5G
APOSOR12257-1GEA 185 EUR
APOSOR12257-1G APOSOR12257-250MG APOSOR12257-5G
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile
Formule: C₅H₂BrNS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09064981
CAS nummer: 56182-43-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III