1-Chloroisoquinoline tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61190-5G OR61190-25G
APOSOR61190-5GEA 22 EUR
APOSOR61190-5G APOSOR61190-25G
1-Chloroisoquinoline tech
1-Chloroisoquinoline
Formule: C₉H₆ClN
Kookpunt: 274…275/768 mm °C
Smeltpunt: 31…36 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00024134
CAS nummer: 19493-44-8