3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR62158-250MG OR62158-1G OR62158-5G
APOSOR62158-250MGEA 176 EUR
APOSOR62158-250MG APOSOR62158-1G APOSOR62158-5G
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00156608
CAS nummer: 34761-82-5