7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Bromoquinoline-4-carbonitrile
OR70307-250MG OR70307-1G
APOSOR70307-250MGEA 220 EUR
APOSOR70307-250MG APOSOR70307-1G
7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
7-Bromo-4-cyanoquinoline
Formule: C₁₀H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32862641
CAS nummer: 1537610-35-7