8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 8-Bromo-4-cyanoquinoline, 8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
OR70310-250MG OR70310-1G
APOSOR70310-250MGEA 220 EUR
APOSOR70310-250MG APOSOR70310-1G
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12024578
CAS nummer: 1190315-89-9