Methyl 2-amino-6-bromobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR916421-250MG OR916421-1G OR916421-5G
APOSOR916421-250MGEA 38 EUR
APOSOR916421-250MG APOSOR916421-1G APOSOR916421-5G
Methyl 2-amino-6-bromobenzoate 97%
Methyl 2-amino-6-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11977360
CAS nummer: 135484-78-5