Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR942787-250MG OR942787-1G OR942787-5G
APOSOR942787-250MGEA 32.2 EUR
APOSOR942787-250MG APOSOR942787-1G APOSOR942787-5G
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂S
Kookpunt: 300,7/760 mm °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06798219
CAS nummer: 152300-59-9