(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Anserine, N-beta-Alanyl-3-methyl-L-histidine
OR958721-1G OR958721-5G OR958721-25G
APOSOR958721-1GEA 109 EUR
APOSOR958721-1G APOSOR958721-5G APOSOR958721-25G
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₆N₄O₃
MW: 240.25 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11040910
CAS nummer: 584-85-0