2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Acetylamino)-4-fluorobenzoic acid, N-Acetyl-4-fluoroanthranilic acid
PC0673-100MG PC0673-1G PC0673-5G
APOSPC0673-100MGEA 22 EUR
APOSPC0673-100MG APOSPC0673-1G APOSPC0673-5G
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈FNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00665891
CAS nummer: 394-27-4