Iodoacetamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Iodoacetamide
OR59962-5G OR59962-10G OR59962-25G
APOSOR59962-5GEA 22 EUR
APOSOR59962-5G APOSOR59962-10G APOSOR59962-25G
Iodoacetamide 98%
Iodoacetamide
Formule: ICH₂CONH₂
Smeltpunt: 92 - 95 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008028
CAS nummer: 144-48-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III