1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408444-250MG PC408444-1G PC408444-5G
APOSPC408444-250MGEA 220 EUR
APOSPC408444-250MG APOSPC408444-1G APOSPC408444-5G
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32669838
CAS nummer: 2384171-56-4