3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC48519-250MG PC48519-1G
APOSPC48519-250MGEA 193 EUR
APOSPC48519-250MG APOSPC48519-1G
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃I
Kookpunt: 85/1,5 mm °C
Smeltpunt: 34…36 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13194205
CAS nummer: 85977-23-7