2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-Cyano-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anthranilonitrile, 2-Amino-3-cyano-6-fluorobenzotrifluoride
PC49369-250MG PC49369-1G
APOSPC49369-250MGEA 139 EUR
APOSPC49369-250MG APOSPC49369-1G
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₄N₂
MW: 204.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24850042
CAS nummer: 1440535-22-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III