Lead tetraacetate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR924077-5G OR924077-25G OR924077-100G
APOSOR924077-5GEA 22 EUR
APOSOR924077-5G APOSOR924077-25G APOSOR924077-100G
Lead tetraacetate 96%
Lead tetraacetate
Formule: (H₃CCOO)₄Pb
Smeltpunt: 175 - 180 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008693
CAS nummer: 546-67-8
UN: 1616
ADR: 6.1,III