2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR917769-25G OR917769-100G
APOSOR917769-25GEA 103 EUR
APOSOR917769-25G APOSOR917769-100G
2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride 98%
2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride
Formule: C₁₂H₂₄Cl₂N₆
Smeltpunt: 190 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00142723
CAS nummer: 27776-21-2