Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR72200-100MG OR72200-250MG OR72200-1G
APOSOR72200-100MGEA 65.8 EUR
APOSOR72200-100MG APOSOR72200-250MG APOSOR72200-1G
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Formule: C₁₂H₂₃BLiNO₃S
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD16872058
CAS nummer: 1393823-02-3