Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR938437-1G OR938437-5G OR938437-25G
APOSOR938437-1GEA 67.2 EUR
APOSOR938437-1G APOSOR938437-5G APOSOR938437-25G
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide 97%
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide
Formule: C₂₄H₄₀IP
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD10566973
CAS nummer: 714951-87-8