(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR019104-100G OR019104-500G OR019104-25G
APOSOR019104-100GEA 24.9 EUR
APOSOR019104-100G APOSOR019104-500G APOSOR019104-25G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
(contains isomer)
Formule: C₆H₁₂O₃
Kookpunt: 188 - 189 °C
Dichtheid: 1,064
Vlampunt: 90 °C
MDL Nummer: MFCD00063238
CAS nummer: 100-79-8