Indole-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H-Indole-3-carbonitrile, 3-Cyano-1H-indole, 3-Cyanoindole
OR10194-1G OR10194-5G
APOSOR10194-1GEA 22 EUR
APOSOR10194-1G APOSOR10194-5G
Indole-3-carbonitrile
Indole-3-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
Smeltpunt: 179 - 182 °C
MDL Nummer: MFCD00022717
CAS nummer: 5457-28-3