(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR304056-1G OR304056-5G
APOSOR304056-1GEA 55.5 EUR
APOSOR304056-1G APOSOR304056-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol
Formule: C₁₀H₁₄O
Kookpunt: 239 °C
Dichtheid: 0,976
Vlampunt: >110 °C
MDL Nummer: MFCD03093081
CAS nummer: 39516-03-5