(S)-tert-Butyl 5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (5S)-2,2-Dioxido-5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
OR400343-1G OR400343-5G OR400343-25G
APOSOR400343-1GEA 29.2 EUR
APOSOR400343-1G APOSOR400343-5G APOSOR400343-25G
(S)-tert-Butyl 5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide 97%
(S)-tert-Butyl 5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide
Formule: C₈H₁₅NO₅S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09833247
CAS nummer: 396074-50-3