(E)-Ethyl 3-iodoacrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR907663-1G OR907663-5G OR907663-10G
APOSOR907663-1GEA 84.7 EUR
APOSOR907663-1G APOSOR907663-5G APOSOR907663-10G
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate 97%
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate
Formule: C₅H₇IO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11519164
CAS nummer: 31930-37-7