2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1930W-5G PC1930W-25G PC1930W-100G
APOSPC1930W-5GEA 22.1 EUR
APOSPC1930W-5G APOSPC1930W-25G APOSPC1930W-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄ClF₃O
Kookpunt: 87 - 88 °C
Dichtheid: 1,459
Vlampunt: 46 °C
MDL Nummer: MFCD00019995
CAS nummer: 40889-91-6
UN: 1993
ADR: 3,III