2-Fluorothiophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4298-25G PC4298-5G PC4298-100G
APOSPC4298-25GEA 73 EUR
APOSPC4298-25G APOSPC4298-5G APOSPC4298-100G
2-Fluorothiophenol 98%
2-Fluorothiophenol
Formule: C₆H₅FS
Kookpunt: 61 - 62/35 mm °C
Dichtheid: 1,203
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00041419
CAS nummer: 2557-78-0
UN: 3336
ADR: 3,III