5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
PC99476-1G PC99476-5G PC99476-10G
APOSPC99476-1GEA 22 EUR
APOSPC99476-1G APOSPC99476-5G APOSPC99476-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Kookpunt: 95…97 °C
Dichtheid: 1,41
MDL Nummer: MFCD00190144
CAS nummer: 1544-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III