2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5785-5G PC5785-1G
APOSPC5785-5GEA 117 EUR
APOSPC5785-5G APOSPC5785-1G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Formule: C₆H₅F₅O₂
Kookpunt: 50/100 mm °C
Dichtheid: 1,32
Vlampunt: 23 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039257
CAS nummer: 356-86-5
UN: 3272
ADR: 3,II