Butyl oleate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Butyl (Z)-9-octadecenoate, Oleic acid butyl ester
OR918733-25G OR918733-5G
APOSOR918733-25GEA 43.8 EUR
APOSOR918733-25G APOSOR918733-5G
Butyl oleate 95%
Butyl oleate
Formule: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338.57 g/mol
Kookpunt: 415
Smeltpunt: -26.4
MDL Nummer: MFCD00053819
CAS nummer: 142-77-8