1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR908923-1G OR908923-5G
APOSOR908923-1GEA 357 EUR
APOSOR908923-1G APOSOR908923-5G
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole 98%
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
Formule: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD13182067
CAS nummer: 1627722-97-7