2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502275-250MG PC502275-1G
APOSPC502275-250MGEA 205 EUR
APOSPC502275-250MG APOSPC502275-1G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrCl₂F
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28346557
CAS nummer: 1803784-34-0
UN: 3261
ADR: 8,III