Ethylene carbonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Dioxa-2-cyclopentanone
OR922347-25G OR922347-100G OR922347-500G
APOSOR922347-25GEA 24.9 EUR
APOSOR922347-25G APOSOR922347-100G APOSOR922347-500G
Ethylene carbonate 98%
Ethylene carbonate
Formule: C₃H₄O₃
MW: 88.06 g/mol
Kookpunt: 243…244/740 mm °C
Smeltpunt: 35…38 °C
Dichtheid: 1.321
Vlampunt: 143 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005382
CAS nummer: 96-49-1