Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13629-5G OR13629-25G OR13629-100G
APOSOR13629-5GEA 54.1 EUR
APOSOR13629-5G APOSOR13629-25G APOSOR13629-100G
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Isonicotinic acid-N-oxide
Formule: C₆H₅NO₃
Kookpunt: 469/760 mm °C
Smeltpunt: 270 °C
Dichtheid: 1,34
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006209
CAS nummer: 13602-12-5