trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13712-10G OR13712-5G
APOSOR13712-10GEA 42.4 EUR
APOSOR13712-10G APOSOR13712-5G
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 95%
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Formule: C₆H₁₀O
Kookpunt: 80/12 mm °C
Smeltpunt: 27…33 °C
Dichtheid: 0,871
Vlampunt: 72 °C
MDL Nummer: MFCD00002925
CAS nummer: 17102-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III