2-Bromothiophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2222-5G OR2222-25G
APOSOR2222-5GEA 22 EUR
APOSOR2222-5G APOSOR2222-25G
2-Bromothiophenol 97%
2-Bromothiophenol
Formule: C₆H₅BrS
Kookpunt: 128 - 130/25 mm °C
Dichtheid: 1,573
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004827
CAS nummer: 6320-02-1
UN: 2922
ADR: 8,III