2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309088-100MG OR309088-250MG
APOSOR309088-100MGEA 145 EUR
APOSOR309088-100MG APOSOR309088-250MG
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₈O₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD22571611
CAS nummer: 1305207-92-4