4-Formyltetrahydropyran 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetrahydropyran-4-carbaldehyde, Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxaldehyde
OR31055-1G OR31055-5G OR31055-25G
APOSOR31055-1GEA 22 EUR
APOSOR31055-1G APOSOR31055-5G APOSOR31055-25G
4-Formyltetrahydropyran 90%
4-Formyltetrahydropyran
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114.1424 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03425264
CAS nummer: 50675-18-8