2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315839-250MG OR315839-1G OR315839-5G
APOSOR315839-250MGEA 176 EUR
APOSOR315839-250MG APOSOR315839-1G APOSOR315839-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene
Formule: C₉H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD32669825
CAS nummer: 2640734-80-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable