3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315845-250MG OR315845-1G OR315845-5G
APOSOR315845-250MGEA 176 EUR
APOSOR315845-250MG APOSOR315845-1G APOSOR315845-5G
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol
Formule: C₉H₉BrO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD32669828
CAS nummer: 1784977-63-4