3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR315853-250MG OR315853-1G
APOSOR315853-250MGEA 220 EUR
APOSOR315853-250MG APOSOR315853-1G
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₂BrClO₂S₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115406
CAS nummer: 111283-90-0
UN: 3261
ADR: 8,III