4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315854-250MG OR315854-1G
APOSOR315854-250MGEA 285 EUR
APOSOR315854-250MG APOSOR315854-1G
4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
4-Acetyl-3-bromothiophene
Formule: C₆H₅BrOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18451709
CAS nummer: 35717-24-9