1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315862-250MG OR315862-1G
APOSOR315862-250MGEA 242 EUR
APOSOR315862-250MG APOSOR315862-1G
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD26520323
CAS nummer: 1823349-88-7